Learn More
N-Benzyl-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Product Code. 30050501
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30050501 25 mg 25mg
30051439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30050501 Supplier Mikromol Supplier No. MM0785.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Benzyl-1-phenylmethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material N-benzyl-1-phenylmethanamine
CAS 20455-68-9
Analyte or Component Names N-benzyl-1-phenylmethanamine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H15 N . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Noradrenaline Tartrate Imp. F (EP), Noradrenaline Imp. F (EP), N-(phenylmethyl)benzenemethanamine hydrochloride, Dibenzylamine hydrochloride, Dibenzylammonium chloride, Noradrenaline Imp. F (EP) as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity F as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity F as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H15N.ClH/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12H2;1H
SMILES Cl.C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name N-benzyl-1-phenylmethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 233.74
Quantity 25 mg
Formula Weight 233.0971 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.