Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H62878.03
Overige gegevens : CAS : 486460-09-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439328
  • € 171.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
486460-09-7
319.28
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
7146200
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
C14H16F3NO4
MFCD06659118
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Specificatie
N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
C14H16F3NO4
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
319.28
319.28
98%
486460-09-7
MFCD06659118
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
7146200
Solid
1g