Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-2-chloro-D-phenylalanine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61107.06
Overige gegevens : CAS : 80102-23-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447608
  • € 242.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
80102-23-4
299.751
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
7021188
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1Cl)C(=O)O
C14H18ClNO4
MFCD00801056
boc-2-chloro-d-phenylalanine, boc-d-2-chlorophe, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, boc-d-phe 2-cl-oh, boc-d-2-chlorophenylalanine, boc-d-2-chlooro phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, boc-l-phe 2-cl-oh, d-phenylalanine, 2-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-2-chlorophenyl propanoic acid
(2R)-3-(2-chlorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Specificatie
N-Boc-2-chloro-D-phenylalanine
C14H18ClNO4
8422927
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
(2R)-3-(2-chlorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
7021188
Solid
94°C to 98°C
80102-23-4
MFCD00801056
boc-2-chloro-d-phenylalanine, boc-d-2-chlorophe, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, boc-d-phe 2-cl-oh, boc-d-2-chlorophenylalanine, boc-d-2-chlooro phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, boc-l-phe 2-cl-oh, d-phenylalanine, 2-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-2-chlorophenyl propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1Cl)C(=O)O
299.751
299.75
95%
5g