Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-2-cyclohexyl-D-glycine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63673.03
Overige gegevens : CAS : 70491-05-3 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400489
  • € 120.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Boc-2-cyclohexyl-D-glycine
257.33
7689661
70491-05-3
MFCD00133629
Boc-D-Chg-OH; N-Boc-α-cyclohexyl-D-glycine
Specificatie
N-Boc-2-cyclohexyl-D-glycine
Solid
257.33
7689661
1g
70491-05-3
95%
MFCD00133629
Boc-D-Chg-OH; N-Boc-α-cyclohexyl-D-glycine