Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4-bromoaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55226.14
Overige gegevens : CAS : 131818-17-2 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401408
  • € 201.70 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Boc-4-bromoaniline
C11H14BrNO2
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline; tert-Butyl N-(4-bromophenyl)carbamate
131818-17-2
MFCD01006612
Specificatie
N-Boc-4-bromoaniline
131818-17-2
97%
103° to 106°C
White to pale brown
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline; tert-Butyl N-(4-bromophenyl)carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Br
2773608
272.14
Solid
C11H14BrNO2
MFCD01006612
25g
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
272.142