Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61370.03
Overige gegevens : CAS : 41153-30-4 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447898
  • € 109.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
41153-30-4
283.299
RCXSXRAUMLKRRL-NSHDSACASA-N
7020910
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
C14H18FNO4
MFCD00079672
boc-l-4-fluorophenylalanine, boc-phe 4-f-oh, boc-l-4-fluorophe, boc-4-fluoro-l-phenylalanine, boc-4-fluoro-l-phe-oh, n-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-l-phenylalanine, s-n-boc-4-fluorophenylalanine, boc-l-phe 4-f-oh, boc-p-fluoro-l-phenylalanine, boc-p-fluoro-phe-oh
(2S)-3-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Specificatie
N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
C14H18FNO4
4323475
RCXSXRAUMLKRRL-NSHDSACASA-N
(2S)-3-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
7020910
Powder
White
1g
41153-30-4
MFCD00079672
boc-l-4-fluorophenylalanine, boc-phe 4-f-oh, boc-l-4-fluorophe, boc-4-fluoro-l-phenylalanine, boc-4-fluoro-l-phe-oh, n-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-l-phenylalanine, s-n-boc-4-fluorophenylalanine, boc-l-phe 4-f-oh, boc-p-fluoro-l-phenylalanine, boc-p-fluoro-phe-oh
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
283.299
283.3
95%
83°C to 86°C