Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63788.06
Overige gegevens : CAS : 13122-90-2 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400679
  • € 216.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
412.48
Boc-Phe-Phe-OH
13122-90-2
MFCD00190824
Specificatie
N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
Solid
412.48
Boc-Phe-Phe-OH
13122-90-2
95%
MFCD00190824
5g