Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-thiourea, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63599.03
Overige gegevens : CAS : 268551-65-1 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400379
  • € 84.20 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
N-Boc-thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Boc-thiourea
268551-65-1
MFCD04039987
Specificatie
N-Boc-thiourea
268551-65-1
97%
142°C (dec.)
Off-white
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
176.234
176
Powder
C6H12N2O2S
MFCD04039987
1g
CC(C)(C)OC(=O)NC(=S)N
4095660