Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H62495.MD
Overige gegevens : CAS : 89813-47-8 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447496
  • € 42.60 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
89813-47-8
321.373
BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N
11902907
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
C17H23NO5
MFCD00076979
boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
2-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Specificatie
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester
C17H23NO5
boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
321.373
321.37
95%
250mg
89813-47-8
MFCD00076979
BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N
2-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
11902907
Liquid
Brown