Learn More
N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid, TRC
Codice prodotto. 30352026
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30352026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30352026 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC183680100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid
CAS 923-37-5
Molecular Formula C5H8N2O5
Quantity 100 mg
Synonym N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
SMILES NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-(carbamoylamino)butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.13
Formula Weight 176.0433
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.