Få mere at vide
Få mere at vide
Melford n-Dodecyl-B-D-maltoside
Beskrivelse
Non-ionic detergent used in membrane protein studies.
Non-ionic detergent used in membrane protein studies. Reported to increase thermal stability of lipid-free rhodopsin in solution.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Quantity | 50 g |
| Molecular Formula | C24H46O11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?