Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-4-chloro-D-phenylalanine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63591.03
Overige gegevens : CAS : 142994-19-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400369
  • € 19.50 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Fmoc-4-chloro-D-phenylalanine
421.87
8726004
142994-19-2
MFCD00077066
Fmoc-D-Phe(4-Cl)-OH
Specificatie
N-Fmoc-4-chloro-D-phenylalanine
Powder
421.87
8726004
White
142994-19-2
98%
MFCD00077066
Fmoc-D-Phe(4-Cl)-OH
1g