Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-D-alpha-phenylglycine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63823.03
Overige gegevens : CAS : 111524-95-9 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440729
  • € 25.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
111524-95-9
373.408
PCJHOCNJLMFYCV-OAQYLSRUSA-N
2756108
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
C23H19NO4
MFCD00190891
fmoc-d-phg-oh, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2-phenyl-acetic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, fmoc-d-phenylglycine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-phenylglycine, r-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino phenyl acetic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, r-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, fmoc-d-alpha-phenylglycine, fmoc-l-, a-phenylglycine
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid
Specificatie
N-Fmoc-D-alpha-phenylglycine
C23H19NO4
5309006
PCJHOCNJLMFYCV-OAQYLSRUSA-N
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid
2756108
Solid
1g
111524-95-9
MFCD00190891
fmoc-d-phg-oh, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2-phenyl-acetic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, fmoc-d-phenylglycine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-phenylglycine, r-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino phenyl acetic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, r-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, fmoc-d-alpha-phenylglycine, fmoc-l-, a-phenylglycine
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
373.408
373.4
98%
Video's
SDS Documentatie