Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-L-isoleucine pentafluorophenyl ester, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63691.06
Overige gegevens : CAS : 86060-89-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440519
  • € 109.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
86060-89-1
519.468
FYZSBHSHLNJGPS-RZFZLAGVSA-N
13585947
CCC(C)C(C(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
C27H22F5NO4
MFCD00077063
fmoc-ile-opfp, fmoc-l-isoleucine pentafluorophenyl ester, fmoc-lle-opfp, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoate, fmoc-l-ile-opfp, fmoc-ile-opfp acetate salt, fmoc-ile-opfp tlc, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-isoleucine pentafluorphenyl ester, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucinate, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-l-isoleucinate
(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S,3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentanoate
Specificatie
N-Fmoc-L-isoleucine pentafluorophenyl ester
C27H22F5NO4
4221390
FYZSBHSHLNJGPS-RZFZLAGVSA-N
(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S,3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentanoate
13585947
Solid
5g
86060-89-1
MFCD00077063
fmoc-ile-opfp, fmoc-l-isoleucine pentafluorophenyl ester, fmoc-lle-opfp, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoate, fmoc-l-ile-opfp, fmoc-ile-opfp acetate salt, fmoc-ile-opfp tlc, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-isoleucine pentafluorphenyl ester, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucinate, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-l-isoleucinate
CCC(C)C(C(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
519.468
519.46
98%
Video's
SDS Documentatie