Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63457.MD
Overige gegevens : CAS : 86060-90-4 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400169
  • € 20.20 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
503.42
4731096
86060-90-4
MFCD00065672
Fmoc-Pro-OPfp
Specificatie
N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
Solid
503.42
4731096
127° to 129°C
86060-90-4
98%
MFCD00065672
Fmoc-Pro-OPfp