Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-N-methyl-L-threonine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63376.03
Overige gegevens : CAS : 252049-06-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440039
  • € 99.10 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
252049-06-2
355.39
YBKRZKSVPNEMQK-XIKOKIGWSA-N
7010400
CC(C(C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)O
C20H21NO5
MFCD02094575
fmoc-n-me-thr-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-hydroxybutanoic acid, fmoc-n-me-l-thr-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-n-methyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-hydroxybutanoic acid
(2S,3R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-hydroxybutanoic acid
Specificatie
N-Fmoc-N-methyl-L-threonine
C20H21NO5
fmoc-n-me-thr-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-hydroxybutanoic acid, fmoc-n-me-l-thr-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-n-methyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-hydroxybutanoic acid
CC(C(C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)O
355.39
355.38
95%
252049-06-2
MFCD02094575
YBKRZKSVPNEMQK-XIKOKIGWSA-N
(2S,3R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-hydroxybutanoic acid
7010400
Solid
1g