Learn More
Alfa Aesar™ N-Formyl-L-methionine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63493.03
Overige gegevens : CAS : 4289-98-9 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400219
  • € 61.50 / 1 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Formyl-L-methionine
177.22
For-Met-OH; fMet
4289-98-9
MFCD00021033
Specificatie
N-Formyl-L-methionine
Solid
177.22
For-Met-OH; fMet
4289-98-9
95%
MFCD00021033
1g