Learn More
n-Hexadecyl mercaptan, 90%, technical
Codice prodotto. 10645542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mL
100 mL
500 mL
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100mL
10mL
500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10645542
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 120521000
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2917-26-2
Molecular Formula C16H34S
Molecular Weight (g/mol) 258.5
MDL Number MFCD00011677
InChI Key ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC Name hexadecane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifica
Melting Point 18°C to 20°C
Color Colorless or White to Yellow
Density 0.8400g/mL
Boiling Point 184°C to 191°C (7.0 mmHg)
Flash Point 101°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 88% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)15SH
Refractive Index 1.4610 to 1.463
Quantity 100 mL
Beilstein 01, 430
Specific Gravity 0.84
Solubility Information Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
Formula Weight 258.5
Percent Purity 90%
Grade Technical
Physical Form Liquid or Waxy Solid
Chemical Name or Material n-Hexadecyl mercaptan
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato