Learn More
n-Hexane, Environmental Grade, >95%, Alfa Aesar™
For Pesticide Residue, Environmental and GC Analysis
Merk:  Alfa Aesar 042100.M1
Overige gegevens : CAS : 110-54-3 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Aantal 4 x 1L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401787
  • € 135.00 / 1 liter
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
n-Hexane
Environmental Grade
>95%
MFCD00009520
110-54-3
Liquid
C6H14
Specificatie
n-Hexane
110-54-3
Colorless liquid
>95%
MFCD00009520
CCCCCC
86.178
CHEBI:29021
Weak, characteristic
4 x 1L
86.18
Environmental Grade
Liquid
C6H14
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
240°C (464°F)
Clear colorless