Få mere at vide
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, 95%
Artikelnummer. 10616260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10616260
Brand: Thermo Scientific Acros 438650010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Coupling reagent | CAS: 106627-54-7 | C4H4NNaO6S | 217.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106627-54-7
Molecular Formula C4H4NNaO6S
Molecular Weight (g/mol) 217.13
InChI Key RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
IUPAC Name sodium;1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
SMILES C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 250.0°C
Color White
Elemental Analysis 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95%
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 217.13
Percent Purity 95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.