Learn More
N-Lauroylsarcosine, 98%, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Código de producto. 11461821 Tienda MP Biomedicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11461821
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0219028990
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 137-16-6
Molecular Formula C15H28NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 293.38
MDL Number MFCD00042728
InChI Key KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC Name sodium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Especificaciones
Color White
Assay Percent Range 0.98
Quantity 500 g
Formula Weight 293.4
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N-Lauroylsarcosine
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Causes skin irritation.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H330-Fatal if inhaled.
Consejos de prudencia
  • P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P320-Specific treatment is urgent (see on this label).
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado