Learn More
Alfa Aesar™ N-Methyl-3-nitroaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55196.MD
Overige gegevens : CAS : 619-26-1 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401368
  • € 49.80 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Methyl-3-nitroaniline
619-26-1
MFCD00963641
Specificatie
N-Methyl-3-nitroaniline
White to brown
250mg
Powder
C7H8N2O2
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
152.153
152.15
64° to 68°C
619-26-1
97%
MFCD00963641
CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
219622