Learn More
Alfa Aesar™ N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide, Electrophoresis Reagent, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ J66899.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400667
  • € 85.50 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • A cross-linker for polyacrylamide gels
  • Useful when recovering protein from polyacrylamide gels
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Electrophoresis Reagent
1941875
868-63-3
MFCD00008624
1,2-Bis(acrylamido)ethylene glycol; DHEBA
Specificatie
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
White to cream
5g
868-63-3
97%
MFCD00008624
1,2-Bis(acrylamido)ethylene glycol; DHEBA
C=CC(=O)NC(C(NC(=O)C=C)O)O
102501
200.2
141° to 143°C
Electrophoresis Reagent
Powder
C8H12N2O4
1941875
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
200.194