Learn More
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 0.8200g/mL |
| Boiling Point | 155.0°C to 158.0°C |
| Flash Point | 35°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Flammable liquid Category 3
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H226-Flammable liquid and vapour.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?