Learn More
Alfa Aesar™ N-n-Butyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65917.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440007
  • € 233.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD27976901
Specificatie
N-n-Butyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
MFCD27976901
Solid
1g
231.34
95%