Learn More
Alfa Aesar™ N,N'-Diallyl-L-tartardiamide, Electrophoresis Reagent, 99%
Merk:  Alfa Aesar™ J66587.18
Overige gegevens : Gewicht : 0.05000kg
Aantal 50g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400617
  • € 73.10 / 50 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Electrophoresis Reagent
1712934
58477-85-3
MFCD00008640
Specificatie
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
White to off-white
50g
58477-85-3
99%
MFCD00008640
ZRKLEAHGBNDKHM-YUMQZZPRSA-N
228.248
228.25
184° to 186°C
Electrophoresis Reagent
Flakes
C10H16N2O4
1712934
C=CCNC(=O)C(C(C(=O)NCC=C)O)O
6994946