Learn More
Alfa Aesar™ N,N-Diethyl-2-fluoro-4-nitroaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63989.06
Overige gegevens : CAS : 2689-37-4 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400999
  • € 359.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-05-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N,N-Diethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
212.22
2123723
2689-37-4
UN2811
Diethyl-(2-fluoro-4-nitrophenyl)amine
Specificatie
N,N-Diethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
2689-37-4
97%
UN2811
Diethyl-(2-fluoro-4-nitrophenyl)amine
5g
Solid
212.22
2123723