Learn More
N-Nitro-Alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, TRC
Product Code. 30179309
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30179309 100 mg 100mg
30179261 250 mg 250mg
30178923 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN501015100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2659259-65-9
Molecular Formula C10H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Synonym N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-N-methylnitrous Amide
IUPAC Name N-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCC(C1=CC=CC=C1)O)N=O
Spezifikation
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(11-14)8-7-10(13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,13H,7-8H2,1H3
Formula Weight 194.11
Chemical Name or Material N-Nitro-alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.