Learn More
N-Nitroso Desmethyl-spinosyn Factor A, TRC
Code produit 30427332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30427332 25 mg 25mg
30426176 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30427332 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN70359525MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material N-Nitroso Desmethyl-spinosyn Factor A
CAS 252575-85-2
Molecular Formula C40H62N2O11
Quantity 25 mg
Synonym 1H-as-Indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione','2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-13-[[(2R,5S,6R)-tetrahydro-6-methyl-5-(methylnitrosoamino)-2H-pyran-2-yl]oxy]-','(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)- (9CI','ACI), (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-13-[[(2R,5S,6R)-tetrahydro-6-methyl-5-(methylnitrosoamino)-2H-pyran-2-yl]oxy]-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C40H62N2O11/c1-9-25-11-10-12-33(53-35-16-15-32(22(3)49-35)42(5)41-45)21(2)36(44)31-19-29-27(30(31)20-34(43)51-25)14-13-24-17-26(18-28(24)29)52-40-39(48-8)38(47-7)37(46-6)23(4)50-40/h13-14,19,21-30,32-33,35,37-40H,9-12,15-18,20H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24?,25+,26-,27?,28?,29?,30?,32+,33+,35+,37-,38+,39+,40-/m1/s1
SMILES O=C([C@@H]([C@H](CCC[C@@H](O1)CC)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H](CC2)N(C)N=O)C)C)C3=CC(C(C=CC4C5)C3CC1=O)C4C[C@@H]5O[C@@H]6[C@@H](OC)[C@@H](OC)[C@H](OC)[C@@H](C)O6
IUPAC Name N-((2R,3S,6R)-6-(((2R,9S,13S,14R)-9-ethyl-14-methyl-7,15-dioxo-2-(((2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-1H-as-indaceno[3,2-d][1]oxacyclododecin-13-yl)oxy)-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl)-N-methylnitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 746.94
Formula Weight 746.44