Learn More
Alfa Aesar™ n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside, Electrophoresis Grade, ≥98%
Merk:  Alfa Aesar™ J66416.88
Overige gegevens : Gewicht : 0.00250kg
Aantal 2.5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400587
  • € 251.00 / 2.50 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-11-2017
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Electrophoresis Grade
MFCD00012189
Octyl thioglucoside
85618-21-9
308.44
4182783
Specificatie
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
128°C
85618-21-9
Crystalline Powder
308.44
4182783
White
2.5g
Electrophoresis Grade
≥98%
MFCD00012189
Octyl thioglucoside
Documentation
Technische documenten