Learn More
Alfa Aesar™ N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine chloromethyl ketone
Enzyme inhibitor that inactivates chymotrypsin but not trypsin
Merk:  Alfa Aesar™ J60639.03
Overige gegevens : CAS : 402-71-1 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400147
  • € 136.00 / 1 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
402-71-1
351.845
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
439647
N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzenesulfonamide
C17H18ClNO3S
MFCD00000935
TPCK; N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone
CHEBI:9642
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)CCl
Specificatie
N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine chloromethyl ketone
C17H18ClNO3S
2895215
Soluble in DMSO at 10mg/ml
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)CCl
351.845
CHEBI:9642
Powder
1g
402-71-1
MFCD00000935
TPCK; N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzenesulfonamide
439647
351.85