Learn More
n-Pentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 Alcohol, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Unit Size:
0.25g
0.5g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 1-Pentanol-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| CAS | 148587-12-6 |
| Molecular Formula | C5 D9 H3 O |
| Quantity | 0.25 g |
| Synonym | 1-Pentan-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9-ol (9 CI), 1-Pentanol-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9, 1-Pentanol-d9, n-Pentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 alcohol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC Name | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 97.204 |
| Formula Weight | 97.145 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur