missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Propyl Alcohol-OD, CDN
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 1-Propanol D (OD) |
| CAS | 4712-36-1 |
| Molecular Formula | C3 D H7 O |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 1-Propanol D (OD), Propyl alcohol-d (6 CI,7 CI,8 CI), 1-Propanol-O-d, Propanol-d, n-Propanol-d, 1-Propanol-d (9 CI) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D |
| SMILES | [2 H]OCCC |
| IUPAC Name | 1-deuteriooxypropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 61.101 |
| Formula Weight | 61.064 g/mol |
| Show More |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering