Learn More
N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 148°C to 153°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| IUPAC Name | (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Formula Weight | 279.34 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-¢(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl!-L-alanine
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto