missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Undecanoyl Chloride, TRC

Product Code. 30455080
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30455080

Brand: Toronto Research Chemicals TRCU7888701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material n-Undecanoyl Chloride
CAS 17746-05-3
Molecular Formula C11 H21 Cl O
Quantity 1 g
Synonym NSC 83585, Undecanoic Acid Chloride
InChI Formula InChI=1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC Name undecanoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 204.737
Formula Weight 204.128
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato