Learn More
NAB2 Monoclonal Antibody (OTI5D10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA803956
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17553243
  • € 540.87 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This gene encodes a member of the family of NGFI-A binding (NAB) proteins, which function in the nucleus to repress transcription induced by some members of the EGR (early growth response) family of transactivators. NAB proteins can homo- or hetero-multimerize with other EGR or NAB proteins through a conserved N-terminal domain, and repress transcription through two partially redundant C-terminal domains. Transcriptional repression by the encoded protein is mediated in part by interactions with the nucleosome remodeling and deactylase (NuRD) complex. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.
Tekniske data
Tekniske data
NAB2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q15742
NAB2
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 178-442 of human NAB2 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
OTI5D10
Unconjugated
NAB2
MADER
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
4665
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.