Learn More
Naled (Dibrom) 100ug/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Naled |
| CAS | 300-76-5 |
| Analyte or Component Names | Naled |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H7 Br2 Cl2 O4 P |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC Name | (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?