Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H66446.03
Overige gegevens : CAS : 156648-40-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400107
  • € 225.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
532.64
Dde-Lys(Fmoc)-OH
156648-40-7
MFCD00467662
Specificatie
Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Powder
532.64
Dde-Lys(Fmoc)-OH
1g
156648-40-7
98%
MFCD00467662
Off-white