Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H62515.06
Overige gegevens : CAS : 102185-38-6 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447516
  • € 169.00 / 5 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
102185-38-6
486.584
CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
10951013
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
C21H34N4O7S
MFCD00043097
boc-arg mtr-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-l-arg mtr-oh, ambotzbaa1391, n-boc-n\\'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid
(2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
Specificatie
Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
C21H34N4O7S
boc-arg mtr-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-l-arg mtr-oh, ambotzbaa1391, n-boc-n\\'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
486.584
486.53
98%
5g
102185-38-6
MFCD00043097
CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
(2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
10951013
Powder