missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Nalpha-Boc-O-(2-bromobenzyloxycarbonyl)-D-tyrosine, 98%

Merk:  Alfa Aesar™ H63663.06

Overige gegevens : CAS : 81189-61-9 Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448436

  • € 314.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

81189-61-9
494.338
UYWMYJQSTUVRHR-GOSISDBHSA-N
3084899
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2Br)C(=O)O
C22H24BrNO7
MFCD00062936
boc-d-tyr 2-br-z-oh, boc-o-2-bromo-cbz-d-tyrosine, 2r-3-4-2-bromophenyl methoxy carbonyl oxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-2-bromophenyl methoxycarbonyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1058, boc-d-tyr 2-bromo-z-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine 2-bromobenzylcarbonate ester, l-tyrosine, o-2-bromophenyl methoxy carbonyl-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butyloxycarbonyl-o-2-bromobenzyloxycarbonyl-d-tyrosine, nalpha-t-butyloxycarbonyl-o-2-bromocarbobenzoxy-d-tyrosine
(2R)-3-[4-[(2-bromophenyl)methoxycarbonyloxy]phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid

Specificatie

Nalpha-Boc-O-(2-bromobenzyloxycarbonyl)-D-tyrosine
C22H24BrNO7
boc-d-tyr 2-br-z-oh, boc-o-2-bromo-cbz-d-tyrosine, 2r-3-4-2-bromophenyl methoxy carbonyl oxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-2-bromophenyl methoxycarbonyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1058, boc-d-tyr 2-bromo-z-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine 2-bromobenzylcarbonate ester, l-tyrosine, o-2-bromophenyl methoxy carbonyl-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butyloxycarbonyl-o-2-bromobenzyloxycarbonyl-d-tyrosine, nalpha-t-butyloxycarbonyl-o-2-bromocarbobenzoxy-d-tyrosine
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2Br)C(=O)O
494.338
494.33
98%
Moisture Sensitive
81189-61-9
MFCD00062936
UYWMYJQSTUVRHR-GOSISDBHSA-N
(2R)-3-[4-[(2-bromophenyl)methoxycarbonyloxy]phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
3084899
Solid
5g
Video's
SDS