Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63629.03
Overige gegevens : CAS : 167393-62-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400429
  • € 94.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
624.77
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
167393-62-6
MFCD00237166
Specificatie
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
Solid
624.77
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
167393-62-6
95%
MFCD00237166
1g