Läs mer
Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438576
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15438576
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H63907.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98930-01-9
Molecular Formula C31H36N4O7S
Molecular Weight (g/mol) 608.71
MDL Number MFCD00043098,MFCD00065616
InChI Key LKGHIEITYHYVED-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-arg mtr-oh, fmoc-l-arg mtr, fmoc-arg mtr, fmoc-l-arg mtr-oh, ambotzfaa1700, fmoc-arginine mtr-oh, fmoc-l-arginine mtr, pubchem10000, fmoc-ng-mtr-l-arginine hemiisopropyl ether, fmoc-arg mtr-oh tlc
PubChem CID 3010428
SMILES COC1=C(C)C(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Color White
IUPAC Name 5-{[amino(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonamido)methylidene]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanoic acid
Quantity 5 g
Formula Weight 608.71
Sensitivity Moisture sensitive
Percent Purity 95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.