Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine 4-nitrophenyl ester, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H62949.14
Overige gegevens : CAS : 2592-19-0 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439398
  • € 192.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2592-19-0
467.519
LYUXBTAUKJETMS-KRWDZBQOSA-N
13455305
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NC(=O)OC(C)(C)C
C22H33N3O8
MFCD03940100
boc-lys boc-onp, ambotzbaa5780, 4-nitrophenyl 2s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n2,n6-di-boc-l-lysine 4-nitrophenyl ester, n-alpha-n-epsilon-di-t-butyloxycarbonyl-l-lysine p-nitrophenyl ester, l-lysine, n2,n6-bis 1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 4-nitrophenyl ester
(4-nitrophenyl) (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate
Specificatie
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine 4-nitrophenyl ester
2592-19-0
MFCD03940100
LYUXBTAUKJETMS-KRWDZBQOSA-N
(4-nitrophenyl) (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate
13455305
98%
25g
C22H33N3O8
boc-lys boc-onp, ambotzbaa5780, 4-nitrophenyl 2s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n2,n6-di-boc-l-lysine 4-nitrophenyl ester, n-alpha-n-epsilon-di-t-butyloxycarbonyl-l-lysine p-nitrophenyl ester, l-lysine, n2,n6-bis 1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 4-nitrophenyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NC(=O)OC(C)(C)C
467.519
467.51