missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NANP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-13639
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NANP Polyclonal antibody specifically detects NANP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NANP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| C20orf147, chromosome 20 open reading frame 147, dJ694B14.3, EC 3.1.3.29, haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 4, Haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing protein 4, HDHD4Neu5Ac-9-Pase, MGC26833, N-acetylneuraminic acid phosphatase, N-acylneuraminate-9-phosphatase | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: NRKLAEECYFLWKSTRLQHMTLAEDVKAMLTELRKEVRLLLLTNGDRQTQREKIEACACQSYFDAVVVGGEQREEKPAPSIFYYCCNLLGVQPGDCVMVGD | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 140838 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur