Learn More
NAP1L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
NAP1L1 Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen PA511747
Produktkod. 10793362
  • € 566.00 / 400µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
NAP1L1 Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NAP1L1
Polyclonal
Unconjugated
Nap1l1
AA407126; AI256722; Brain protein DN38; D10Ertd68e; hNRP; HSP22-like protein interacting protein; NAP1; NAP-1; NAP1L; NAP1L1; NAP-1-related protein; NRP; nucleosome assembly protein 1 like 1; nucleosome assembly protein 1-like 1; nucleosome assembly protein-1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
4673
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P55209
Nap1l1
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human NAP1L1.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.