Learn More
NAPA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-12752-0.025MG
 View more versions of this product
Product Code. 18027477
  • € 251.00 / 25µg
Description
NAPA Polyclonal specifically detects NAPA in Human, Mouse, Rat, Porcine, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NAPA
Polyclonal
Unconjugated
Tris/Glycine buffer, pH 7.4-7.8, HEPES,BSA 0.5%, glycerol 30%. with 0.02% Sodium Azide
NAPA
The synthetic peptide taken from human SNAP protein were taken form region corresponding to the aa acid sequences (tmllri kkt iqg dee d).
Affinity Purified
RUO
8775
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA, Western Blot
0.50 mg/mL
Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000
alpha-SNAP, alpha-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein alpha, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, S, SNAPA, SNAP-alpha
Rabbit
36 kDa
0.025 mg
Primary
Pig, Human, Mouse, Rat
IgG
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only