Learn More
Naphthalene-1,3-diol, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31089801
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
31089801 100 mg
31076173 100 g
31083035 10 g
31085852 250 mg
31088990 5 g
31078928 1 g
31081293 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31089801 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD12743100mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 132-86-5
Molecular Formula C10H8O2
MDL Number MFCD00003965
Quantity 100 mg
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Naphthalene-1,3-diol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.