Learn More
Naphthalene-2-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30774400
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30774400 1 g 1g
30769124 25 g -
30767506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30774400 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD128851g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 1576-47-2
Molecular Formula C10H9NO2S
MDL Number MFCD00051931
Quantity 1 g
SMILES O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 207.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Naphthalene-2-sulfonamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.