Få mere at vide
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11965131 25 g 25g
11955131 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11965131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436710250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26159-34-2
Molecular Formula C14H13NaO3
Molecular Weight (g/mol) 252.25
MDL Number MFCD00058507
InChI Key CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonym naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
IUPAC Name sodium;(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMILES [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 259.0°C to 262.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Merck Index 15,6499
Formula Weight 252.24
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Naproxen sodium
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naproxen sodium
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • Reproductive toxicity Category 1A
Faresætning
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H360-May damage fertility or the unborn child.
Sikkerhedssætning
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P264-Wash face, hands, and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.