missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Napsin A Antibody (NAPSA/4400R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08378AF488
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
| Napsin A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02 | |
| Recombinant fragment (aa50-150) of human Napsin A protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O96009 ) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 9476 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| NAPSA/4400R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido